Merck
ENAH11DD1F0A
Enamine
sodium 4-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)cyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.2
Número MDL:
Iupac Name
sodium 4-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.Na/c13-9(14)7-3-1-6(2-4-7)8-10-5-11-12-8;/h5-7H,1-4H2,(H,13,14)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
VLNNURNZUCZDBT-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723266
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723266
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)