Merck
ENAH11DD1752
Enamine
2-amino-3-[2-(aminomethyl)phenyl]propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.15
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(2-(aminomethyl)phenyl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c11-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(12)10(13)14;;/h1-4,9H,5-6,11-12H2,(H,13,14);2*1H
Clave InChI
ZVLFJGMSBOEHAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710162
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710162
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)