Merck
ENAH11DD168D
Enamine
tert-butyl 5,8-diazaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5,8-diazaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-7-13-12(9-14)5-4-6-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
GBQBZVRVWHDCJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709312
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709312
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)