Merck
ENAH11DD1662
Enamine
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl but-3-enoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
mp
34-35
Iupac Name
1-(3-butenoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-2-3-8(12)13-9-6(10)4-5-7(9)11/h2H,1,3-5H2
Clave InChI
ATYWAFUUESAUHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709166
Melting Point
34-35
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709166
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)