ENAH11DD1579
Enamine
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
5-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H8ClN3O2S/c1-2-9-5(6)4(3-8-9)12(7,10)11/h3H,2H2,1H3,(H2,7,10,11)
Clave InChI
XAEIYPLHRGBQCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710122
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)