Merck
ENAH11DD1561
Enamine
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.6
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2.ClH/c1-11(13,7-10(14)15-2)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6H,7,13H2,1-2H3;1H
Clave InChI
LSSWUBDYXLFHIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709605
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709605
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)