ENAH11DD04F6
Enamine
1-ethynyl-2,4-dimethylbenzene
About This Item
Iupac Name
1-ethynyl-2,4-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C10H10/c1-4-10-6-5-8(2)7-9(10)3/h1,5-7H,2-3H3
Clave InChI
GMODJHLJRNXLMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1235017
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1235017
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)