ENAH11DCF7E7
Enamine
2-bromo-6-formylbenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrO3/c9-6-3-1-2-5(4-10)7(6)8(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Clave InChI
GQQBKVTXUMVLLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091077
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091077
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)