Merck
ENAH11DCF7D4
Enamine
methyl 2-formyl-5-hydroxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-formyl-5-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)8-4-7(11)3-2-6(8)5-10/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
JLQYNMGKSATEPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081948
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081948
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)