ENAH11DCF6F1
Enamine
7-bromo-6-methylquinoline
About This Item
Iupac Name
7-bromo-6-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-5-8-3-2-4-12-10(8)6-9(7)11/h2-6H,1H3
Clave InChI
FOCSSPCKSNHEGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189924
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189924
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)