Merck
ENAH11DCF69B
Enamine
4-cyanooxane-4-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.65
Número MDL:
mp
93-95
Iupac Name
4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H8ClNO3S/c7-12(9,10)6(5-8)1-3-11-4-2-6/h1-4H2
Clave InChI
STUXETCQCLREEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133862
Melting Point
93-95
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133862
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)