Merck
ENAH0CD4652B
Enamine
4-chloro-3-(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.74
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-(1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4S/c12-9-4-3-8(11(14)15)7-10(9)13-5-1-2-6-18(13,16)17/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
RIXSJOHKJMEPTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710055
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710055
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)