ENAH0CD46066
Enamine
8-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine
About This Item
Iupac Name
8-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-6-7-9-3-5-10(7)4-2-8-6/h3,5-6,8H,2,4H2,1H3
Clave InChI
GBJMXTLCRQSOHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703327
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)