ENAH0CD46022
Enamine
rac-(2R,3S)-4-ethyl-5-oxo-3-phenylmorpholine-2-carboxamide
About This Item
Iupac Name
(2S,3R)-4-ethyl-5-oxo-3-phenylmorpholine-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c1-2-15-10(16)8-18-12(13(14)17)11(15)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12H,2,8H2,1H3,(H2,14,17)/t11-,12+/m1/s1
Clave InChI
NBILJQGMAXBBCA-NEPJUHHUSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703936
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)