Merck
ENAH0CD45D64
Enamine
N-benzylspiro[3.5]nonan-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.37
Número MDL:
Iupac Name
N-benzylspiro[3.5]nonan-5-amine
Inchi Code
1S/C16H23N/c1-2-7-14(8-3-1)13-17-15-9-4-5-10-16(15)11-6-12-16/h1-3,7-8,15,17H,4-6,9-13H2
Clave InChI
ZSOZUISXFHDFDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704341
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704341
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)