ENAH0CD45D48
Enamine
4-chloro-3-methyl-N-propylaniline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-chloro-3-methyl-N-propylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClN.ClH/c1-3-6-12-9-4-5-10(11)8(2)7-9;/h4-5,7,12H,3,6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
GCOCWMBEUQQCKX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704140
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704140
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)