ENAH0CD45D03
Enamine
2-{[(3-bromophenyl)(methyl)oxo-lambda6-sulfanylidene]amino}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-(((3-bromophenyl)-(methylene)sulfinyl)amino)thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O3S2/c1-19(17,8-4-2-3-7(12)5-8)14-11-13-9(6-18-11)10(15)16/h2-6H,1H2,(H,15,16)(H,13,14,17)
Clave InChI
KLWNROBTFJGPBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703367
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)