Merck
ENAH0CD45ACB
Enamine
4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
mp
155-157
Iupac Name
4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
WDYXTBQUPCLKQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700162
Melting Point
155-157
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700162
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)