ENAH0CD45A7F
Enamine
7,7-dimethyl-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-hydroxy-7,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-12(2)4-3-7-5-8(11(15)16)10(14)13-9(7)6-12/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
RNOJKOGSFCPGGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698649
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)