Merck
ENAH0CD45819
Enamine
1-formyl-5,6,7,8-tetrahydroindolizine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.2
Número MDL:
Iupac Name
1-formyl-5,6,7,8-tetrahydroindolizine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c12-6-8-7(10(13)14)5-11-4-2-1-3-9(8)11/h5-6H,1-4H2,(H,13,14)
Clave InChI
ICHNDKMNDPASGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702295
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702295
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)