Merck
ENAH049F3207
Enamine
5-azaspiro[2.5]octan-8-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
Iupac Name
5-azaspiro[2.5]octan-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-1-4-8-5-7(6)2-3-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H
Clave InChI
HMAMKIIOLHVQFB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590221
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590221
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)