Merck
ENAH049F3102
Enamine
ethyl 3-chloro-6-cyclopropylpyridazine-4-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1229,30 €
2.5 G
2365,50 €
5 G
3479,60 €
10 G
5138,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1702665-100MG
455,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1229,30 €
2.5 G
2365,50 €
5 G
3479,60 €
10 G
5138,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1702665-100MG
455,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 3-chloro-6-cyclopropylpyridazine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)7-5-8(6-3-4-6)12-13-9(7)11/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
ITHFDWNDIYOINO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702665
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)