ENAH049F2BE8
Enamine
7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptan-4-one
About This Item
Iupac Name
7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptan-4-one
Inchi Code
1S/C6H7F2NO/c7-6(8)3-1-5(10)9-2-4(3)6/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
Clave InChI
NBLIWBJAFVBWHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698968
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698968
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)