ENAH049F2B9F
Enamine
1-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N6.2ClH/c8-5-1-3-13(4-2-5)7-10-6(9)11-12-7;;/h5H,1-4,8H2,(H3,9,10,11,12);2*1H
Clave InChI
AIFUSBHUDRYGMI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697698
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)