Merck
ENAH049F2B76
Enamine
{2,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.7
Número MDL:
Iupac Name
(2,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c10-6-8-2-1-3-9(12-8)4-5-11-7-9;/h8H,1-7,10H2;1H
Clave InChI
MGTYERQTJLNDJC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697137
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697137
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)