ENAH049F2885
Enamine
7-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
7-fluorobenzo[d]thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4FNOS/c9-5-2-1-3-6-8(5)12-7(4-11)10-6/h1-4H
Clave InChI
FROUTQVGDBLQRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693750
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693750
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)