ENAH049F2768
Enamine
7-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
7-oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-4-5-3-9-10-6(12)1-2-8-7(5)10/h1-4,8H
Clave InChI
SDCPYMKQBNCWOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693721
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)