Merck
ENAH049F2639
Enamine
methyl 4-oxo-4-(pyrrolidin-2-yl)butanoate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
10 G
5519,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1692867-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
10 G
5519,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1692867-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 4-oxo-4-(pyrrolidin-2-yl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO3.ClH/c1-13-9(12)5-4-8(11)7-3-2-6-10-7;/h7,10H,2-6H2,1H3;1H
Clave InChI
OLKINOSOCNHUTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692867
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692867
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)