Merck
ENAH049F1F54
Enamine
potassium trifluoro[(thiophen-2-yl)methyl]boranuide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.07
Número MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(2-thienylmethyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C5H5BF3S.K/c7-6(8,9)4-5-2-1-3-10-5;/h1-3H,4H2;/q-1;+1
Clave InChI
ZQXVXPIJXQWYQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754593
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754593
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)