Merck
ENAH0425854F
Enamine
2-(4-cyano-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.12
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-cyano-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5N3O2/c7-1-5-2-8-9(3-5)4-6(10)11/h2-3H,4H2,(H,10,11)
Clave InChI
TYWNVQLIGQBNKO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590388
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590388
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)