Merck
ENAH04258499
Enamine
7-methoxy-1H-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Iupac Name
7-methoxy-1H-benzo[d]imidazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-8-3-6(4-12)2-7-9(8)11-5-10-7/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
KOCPMKIABQPDAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587829
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587829
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)