Merck
ENAH042578E9
Enamine
(oxetan-3-yl)hydrazine; oxalic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Iupac Name
oxetan-3-ylhydrazine oxalate
Inchi Code
1S/C3H8N2O.C2H2O4/c4-5-3-1-6-2-3;3-1(4)2(5)6/h3,5H,1-2,4H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
QDWJAWQBXXPCGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
OC(=O)C(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663234
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)