Merck
ENAH04256002
Enamine
3,3-difluoro-2-methylbutan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.13
Número MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-2-methylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H10F2O/c1-4(3-8)5(2,6)7/h4,8H,3H2,1-2H3
Clave InChI
LYCROCVBYVMABV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1645130
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)