Merck
ENAH0424C9C6
Enamine
N-methyl-N-(prop-2-en-1-yl)carbamoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
133.58
Número MDL:
Iupac Name
allyl(methyl)carbamic chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClNO/c1-3-4-7(2)5(6)8/h3H,1,4H2,2H3
Clave InChI
UEKTZPNFEQJPLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612229
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)