Merck
ENAH0424BC67
Enamine
1-(1-methylpiperidin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.71
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-methylpiperidin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-11-6-2-8(3-7-11)10(4-5-10)9(12)13;/h8H,2-7H2,1H3,(H,12,13);1H
Clave InChI
UQVQXAVQOSYMGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608362
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608362
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)