ENAH0424BC2F
Enamine
1-(5-amino-2-fluorophenyl)propan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-(5-amino-2-fluorophenyl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-2-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3
Clave InChI
JLRBLAMOPOFYHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608208
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608208
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)