Merck
ENAH0424BBC1
Enamine
1-acetylazetidin-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
113.12
Número MDL:
Iupac Name
1-acetyl-3-azetidinone
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-4(7)6-2-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
XFHQLSZVGKALQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600345
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600345
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)