ENAH0424BACA
Enamine
ethyl 2-[(1E)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene]acetate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1460258-100MG
126,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1460258-100MG
126,90 €
Iupac Name
ethyl (2E)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylideneethanoate
Inchi Code
1S/C13H14O2/c1-2-15-13(14)9-11-8-7-10-5-3-4-6-12(10)11/h3-6,9H,2,7-8H2,1H3/b11-9+
Clave InChI
KRGWQDMTJGWQFM-PKNBQFBNSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1460258
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)