Merck
ENAH0424BA6E
Enamine
(1,3-benzoxazol-2-yl)(phenyl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
mp
84-86
Iupac Name
1,3-benzoxazol-2-yl(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H12N2O/c15-13(10-6-2-1-3-7-10)14-16-11-8-4-5-9-12(11)17-14/h1-9,13H,15H2
Clave InChI
FGVNWEYDFMDJSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440306
Melting Point
84-86
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440306
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)