Merck
ENAH0424B9F7
Enamine
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.46
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2.ClH/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8;/h1-2H,(H2,8,9);1H
Clave InChI
AHMWWTDKHDQHKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608206
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608206
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)