Merck
ENAH0424B988
Enamine
tert-butyl N-(1-{[(2S,4R)-4-methoxypyrrolidin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-3-yl)carbamate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
332.83
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(((2S,4R)-4-methoxypyrrolidin-2-yl)methyl)-1H-pyrazol-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H24N4O3.ClH/c1-14(2,3)21-13(19)16-12-5-6-18(17-12)9-10-7-11(20-4)8-15-10;/h5-6,10-11,15H,7-9H2,1-4H3,(H,16,17,19);1H/t10-,11+;/m0./s1
Clave InChI
LNQKAWKUKVLZSV-VZXYPILPSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1472381
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1472381
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)