Merck
ENAH0424B96B
Enamine
ethyl 2,2-difluoro-2-(3-hydroxyazetidin-3-yl)acetate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.63
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2,2-difluoro-2-(3-hydroxyazetidin-3-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2NO3.ClH/c1-2-13-5(11)7(8,9)6(12)3-10-4-6;/h10,12H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
NPWQMOLEFLZVNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440035
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)