Merck
ENAH0424B820
Enamine
6-bromo-3-chloro-2-(methylsulfanyl)quinoxaline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.58
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-(methylthio)quinoxaline
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2S/c1-14-9-8(11)12-7-4-5(10)2-3-6(7)13-9/h2-4H,1H3
Clave InChI
HXXGAXDBTDAZGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273140
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)