Merck
ENAH0424B387
Enamine
2-[1-(acetamidomethyl)cyclohexyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.28
Número MDL:
mp
125-126
Iupac Name
{1-[(acetylamino)methyl]cyclohexyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-9(13)12-8-11(7-10(14)15)5-3-2-4-6-11/h2-8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
FNUJAQMRFKOBKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-939011
Melting Point
125-126
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-939011
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)