ENAH0424AF46
Enamine
5-fluoro-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
About This Item
mp
86-88
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-14-10-6-5-7-8(11(10)12)3-2-4-9(7)13/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
DDYXPBSKGLCFOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257932
Melting Point
86-88
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257932
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)