Merck
ENAH0424AF16
Enamine
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
832,40 €
100 MG
1031,30 €
250 MG
1395,30 €
500 MG
2089,50 €
1 G
2626,40 €
2.5 G
4971,60 €
5 G
7264,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-245262-50MG
832,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
832,40 €
100 MG
1031,30 €
250 MG
1395,30 €
500 MG
2089,50 €
1 G
2626,40 €
2.5 G
4971,60 €
5 G
7264,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.57
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-245262-50MG
832,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H3ClF2O2S/c4-9(7,8)2-1-3(2,5)6/h2H,1H2
Clave InChI
QXEHPDCUUOQBIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245262
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245262
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)