Merck
ENAH0424ADD5
Enamine
2-chloro-4-cyclopropylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-cyclopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H8ClN/c9-8-5-7(3-4-10-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
OPTFJIRCPIPPQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88743
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88743
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)