ENAH03BC37BC
Enamine
3-cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
3-cyano-5-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O2S/c8-6-1-5(4-9)2-7(3-6)13(10,11)12/h1-3H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
YYSZDXZYIKCOSD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1452778
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1452778
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)