Merck
ENAH03BC162E
Enamine
2-(piperidin-3-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.73
Número MDL:
Iupac Name
2-(piperidin-3-yl)thiazole-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S.ClH/c12-9(13)7-5-14-8(11-7)6-2-1-3-10-4-6;/h5-6,10H,1-4H2,(H,12,13);1H
Clave InChI
BNMNLJDHMZBWBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387016
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387016
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)