Merck
ENAH03BC161F
Enamine
3-(4-aminooxan-4-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.67
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c9-8(2-1-7(10)11)3-5-12-6-4-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
YFTXOQFVBLRPOF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301390
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301390
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)